Print…
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7818H-1G PC7818H-5G PC7818H-10G
APOSPC7818H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818H-1G APOSPC7818H-5G APOSPC7818H-10G
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 98…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083532
Número CAS: 209991-62-8