Print…
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7818G-1G PC7818G-25G PC7818G-5G
APOSPC7818G-1GEA 27.7 EUR
APOSPC7818G-1G APOSPC7818G-25G APOSPC7818G-5G
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,4,6-Trifluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 110…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061218
Número CAS: 209991-63-9