Print…
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4,5-Trifluorophenylacetic acid
PC7818F-100G PC7818F-25G PC7818F-5G PC7818F-500G
APOSPC7818F-100GEA 24.8 EUR
APOSPC7818F-100G APOSPC7818F-25G APOSPC7818F-5G APOSPC7818F-500G
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,4,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Peso Molecular: 190.12 g/mol
Ponto de Fusão: 121…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082479
Número CAS: 209995-38-0