Print…
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7818E-5G PC7818E-1G
APOSPC7818E-5GEA 48 EUR
APOSPC7818E-5G APOSPC7818E-1G
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3,6-Trifluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₆H₂F₃CH₂COOH
Ponto de Fusão: 111…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061217
Número CAS: 114152-23-7