Print…
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7818D-5G PC7818D-10G
APOSPC7818D-5GEA 376 EUR
APOSPC7818D-5G APOSPC7818D-10G
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid 98%
(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₆H₂F₃CH₂COOH
Ponto de Fusão: 106…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083547
Número CAS: 132992-28-0