Print…
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818C-1G PC7818C-5G PC7818C-10G
APOSPC7818C-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7818C-1G APOSPC7818C-5G APOSPC7818C-10G
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid 97%
(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₆H₂F₃CH₂COOH
Peso Molecular: 190.12 g/mol
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061235
Número CAS: 243666-12-8