Print…
3,4,5-Trifluorophenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7818-100G PC7818-25G PC7818-5G
APOSPC7818-100GEA 143 EUR
APOSPC7818-100G APOSPC7818-25G APOSPC7818-5G
3,4,5-Trifluorophenol 95%
3,4,5-Trifluorophenol
Fórmula: C₆H₃F₃O
Peso Molecular: 148.08 g/mol
Ponto de ebulição: 177 °C
Ponto de Fusão: 52…55 °C
Densidade: 1.629
Ponto de Inflamação: 87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042427
Número CAS: 99627-05-1
EINECS: 436-120-9
UN: 3261
ADR: 8 II