Print…
2,4,6-Trifluorophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7817P-25G PC7817P-5G PC7817P-1G
APOSPC7817P-25GEA 0 EUR
APOSPC7817P-25G APOSPC7817P-5G APOSPC7817P-1G
2,4,6-Trifluorophenol 98%
2,4,6-Trifluorophenol
Fórmula: C₆H₃F₃O
Ponto de Fusão: 47…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061216
Número CAS: 2268-17-9
UN: 3261
ADR: 8,II