Print…
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7814-25G PC7814-5G
APOSPC7814-25GEA 178 EUR
APOSPC7814-25G APOSPC7814-5G
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3,5-Difluorophenyl)biguanide hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀ClF₂N₅
Ponto de Fusão: 226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094447
Número CAS: 1030829-66-3