Print…
4,6-Difluoroindole 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7811-1G PC7811-5G
APOSPC7811-1GEA 88.6 EUR
APOSPC7811-1G APOSPC7811-5G
4,6-Difluoroindole 96%
4,6-Difluoroindole
Fórmula: C₈H₅F₂N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01075213
Número CAS: 199526-97-1