Print…
2,6-Difluorobenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7806-5G PC7806-25G
APOSPC7806-5GEA 118 EUR
APOSPC7806-5G APOSPC7806-25G
2,6-Difluorobenzenesulphonamide
2,6-Difluorobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₅F₂NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00729101
Número CAS: 60230-37-7