Print…
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7805-25G PC7805-5G
APOSPC7805-25GEA 406 EUR
APOSPC7805-25G APOSPC7805-5G
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(3-Chloro-2-fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀Cl₂FN₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094446
Número CAS: 1030829-65-2