Print…
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7803-25G PC7803-100G PC7803-5G PC7803-500G
APOSPC7803-25GEA 0 EUR
APOSPC7803-25G APOSPC7803-100G APOSPC7803-5G APOSPC7803-500G
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
4-Chloro-1-fluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃ClFNO₂
Ponto de ebulição: 237 °C
Ponto de Fusão: 8 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00069418
Número CAS: 345-18-6