Print…
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7798-25G PC7798-5G PC7798-1G
APOSPC7798-25GEA 224 EUR
APOSPC7798-25G APOSPC7798-5G APOSPC7798-1G
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
4-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃Cl₂FO
Peso Molecular: 193 g/mol
Ponto de ebulição: 105…106 °C/14mmHg
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 394-39-8
UN: 3265
ADR: 8 III