Print…
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7793-100G PC7793-25G PC7793-5G
APOSPC7793-100GEA 91.5 EUR
APOSPC7793-100G APOSPC7793-25G APOSPC7793-5G
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Fórmula: C₉H₇F₃O₂
Ponto de ebulição: 206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094444
Número CAS: 351354-41-1