Print…
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7787-25G PC7787-5G PC7787-100G
APOSPC7787-25GEA 30.6 EUR
APOSPC7787-25G APOSPC7787-5G APOSPC7787-100G
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Ponto de ebulição: 108…112 °C/20mmHg
Densidade: 1,472 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02682012
Número CAS: 112811-66-2
UN: 3265
ADR: 8,II