Print…
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7782-100G PC7782-25G
APOSPC7782-100GEA 509 EUR
APOSPC7782-100G APOSPC7782-25G
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Fórmula: C₅H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 86…88 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 2 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00040844
Número CAS: 2247-91-8
EINECS: 218-838-2
UN: 3272
ADR: 3,II