Print…
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7781-1G PC7781-5G
APOSPC7781-1GEA 227 EUR
APOSPC7781-1G APOSPC7781-5G
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene 95+%
1,3-Dichloro-2,4-difluoro-5-nitrobenzene
Fórmula: C₆HCl₂F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 15952-70-2