Print…
Trifluoro(trifluoromethoxy)ethylene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Trifluoromethyl trifluorovinyl ether
PC7778E-100G PC7778E-25G
APOSPC7778E-100GEA 928 EUR
APOSPC7778E-100G APOSPC7778E-25G
Trifluoro(trifluoromethoxy)ethylene 99%
Trifluoro(trifluoromethoxy)ethylene
Improves low temperature performance & chemical resistance when used as a co-polymer to VDF &/or PTFE.
Fórmula: C₃F₆O
Peso Molecular: 166.02 g/mol
Ponto de ebulição: –23 °C
Ponto de Fusão: -125
Densidade: 1.43 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00221780
Número CAS: 1187-93-5
EINECS: 214-703-7
UN: 3153
ADR: 2.1