4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenol
PC7773A-100G
PC7773A-25G
PC7773A-5G
APOSPC7773A-100GEA
63.8
EUR
APOSPC7773A-100G
APOSPC7773A-25G
APOSPC7773A-5G
4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
4-(Trifluoromethylthio)phenol
Fórmula:
C₇H₅F₃OS Ponto de ebulição: 77…78 °C Ponto de Fusão: 57…60 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036035 Número CAS: 461-84-7 |