Print…
4-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Mercaptobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 4-(Trifluoromethyl)benzenethiol
PC7773-25G PC7773-5G
APOSPC7773-25GEA 412 EUR
APOSPC7773-25G APOSPC7773-5G
4-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
4-(Trifluoromethyl)thiophenol
Fórmula: C₇H₅F₃S
Peso Molecular: 178.18 g/mol
Ponto de ebulição: 66…68 °C/15mmHg
Densidade: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042320
Número CAS: 825-83-2