Print…
3-(Trifluoromethyl)thiophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Mercaptobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol
PC7772-25G PC7772-5G
APOSPC7772-25GEA 272 EUR
APOSPC7772-25G APOSPC7772-5G
3-(Trifluoromethyl)thiophenol 98%
3-(Trifluoromethyl)thiophenol
Fórmula: C₇H₅F₃S
Peso Molecular: 178.18 g/mol
Ponto de ebulição: 71…72 °C/20mmHg
Ponto de Inflamação: 68.3 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041142
Número CAS: 937-00-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III