Print…
α,α,α,2,4-Pentafluorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,4-Difluoro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Difluorobenzotrifluoride
PC7770-1G PC7770-25G
APOSPC7770-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7770-1G APOSPC7770-25G
α,α,α,2,4-Pentafluorotoluene
α,α,α,2,4-Pentafluorotoluene
Fórmula: C₇H₃F₅
Peso Molecular: 182.0907 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972808
Número CAS: 64248-61-9