Print…
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7769K-1G PC7769K-100MG PC7769K-250MG
APOSPC7769K-1GEA 43.5 EUR
APOSPC7769K-1G APOSPC7769K-100MG APOSPC7769K-250MG
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₆BrF₃S
Ponto de ebulição: 115…118 °C/13mmHg
Ponto de Fusão: 53…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00129189
Número CAS: 21101-63-3
UN: 3261
ADR: 8,II