Print…
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7769F-25G PC7769F-5G PC7769F-100G
APOSPC7769F-25GEA 34.8 EUR
APOSPC7769F-25G APOSPC7769F-5G APOSPC7769F-100G
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide 98%
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Fórmula: C₈H₆F₃NS
Peso Molecular: 205,2
Ponto de ebulição: 254
Ponto de Fusão: 135…138 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051806
Número CAS: 72505-21-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III