Print…
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7767-25G PC7767-5G
APOSPC7767-25GEA 292 EUR
APOSPC7767-25G APOSPC7767-5G
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Fórmula: C₁₀H₆F₃NO
Ponto de Fusão: 266…269 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006779
Número CAS: 322-97-4