Print…
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7766H-1G PC7766H-5G
APOSPC7766H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7766H-1G APOSPC7766H-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄F₃N
Peso Molecular: 147.1 g/mol
Ponto de ebulição: 108 °C
Densidade: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00153289
Número CAS: 3796-24-5
UN: 1993
ADR: 3 II