Print…
3-(Trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7766G-1G PC7766G-25G PC7766G-5G
APOSPC7766G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7766G-1G APOSPC7766G-25G APOSPC7766G-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine 97%
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₄F₃N
Ponto de ebulição: 113…115 °C
Densidade: 1,276 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 21 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100032
Número CAS: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III