Print…
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: p-(Trifluoromethyl)propiophenone, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one
PC7766-100G PC7766-25G PC7766-5G
APOSPC7766-100GEA 366 EUR
APOSPC7766-100G APOSPC7766-25G APOSPC7766-5G
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Fórmula: C₁₀H₉F₃O
Ponto de ebulição: 216 °C
Ponto de Fusão: 36…39 °C
Densidade: 1,973 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039231
Número CAS: 711-33-1