Print…
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one, m-(Trifluoromethyl)propiophenone
PC7765-100G PC7765-25G PC7765-5G
APOSPC7765-100GEA 122 EUR
APOSPC7765-100G APOSPC7765-25G APOSPC7765-5G
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Fórmula: C₁₀H₉F₃O
Ponto de ebulição: 216…217 °C
Ponto de Fusão: 18…19 °C
Densidade: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039227
Número CAS: 1533-03-5