Print…
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one, o-(Trifluoromethyl)propiophenone
PC7764-25G PC7764-5G
APOSPC7764-25GEA 114 EUR
APOSPC7764-25G APOSPC7764-5G
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Fórmula: C₁₀H₉F₃O
Ponto de ebulição: 219…220 °C
Densidade: 1,214 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013557
Número CAS: 16185-96-9