Print…
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7763-1G PC7763-250MG
APOSPC7763-1GEA 176 EUR
APOSPC7763-1G APOSPC7763-250MG
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate
Fórmula: C₁₃H₁₄F₃NO₄
Ponto de Fusão: 102…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08669635
Número CAS: 505084-60-6