Print…
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7761-25G PC7761-5G PC7761-100G
APOSPC7761-25GEA 111 EUR
APOSPC7761-25G APOSPC7761-5G APOSPC7761-100G
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Fórmula: C₄H₃F₃O₂
Ponto de ebulição: 86 °C/35mmHg
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042424
Número CAS: 381-98-6
UN: 3261
ADR: 8,II