Print…
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7756-1G PC7756-250MG PC7756-500MG
APOSPC7756-1GEA 203 EUR
APOSPC7756-1G APOSPC7756-250MG APOSPC7756-500MG
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂
Peso Molecular: 212.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00269411
Número CAS: 243666-11-7