Print…
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-fluorochlorobenzene, 2-Bromo-4-chlorofluorobenzene, 1-Bromo-3-chloro-6-fluorobenzene, 3-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
PC7752-100G PC7752-25G PC7752-5G
APOSPC7752-100GEA 56.7 EUR
APOSPC7752-100G APOSPC7752-25G APOSPC7752-5G
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene 97%
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClF
Ponto de ebulição: 180 °C
Densidade: 1,719 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672934
Número CAS: 1996-30-1