Print…
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
PC7751-100G PC7751-25G PC7751-500G
APOSPC7751-100GEA 69.6 EUR
APOSPC7751-100G APOSPC7751-25G APOSPC7751-500G
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClF
Densidade: 1,75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061120
Número CAS: 201849-15-2