Print…
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7749-10G PC7749-1G PC7749-5G PC7749-25G
APOSPC7749-10GEA 331 EUR
APOSPC7749-10G APOSPC7749-1G APOSPC7749-5G APOSPC7749-25G
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₇H₅ClF₃N
Peso Molecular: 195.57 g/mol
Ponto de ebulição: 92…94 °C/6…8mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01862650
Número CAS: 386715-33-9