Print…
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
PC7747-25G PC7747-100G
APOSPC7747-25GEA 91.5 EUR
APOSPC7747-25G APOSPC7747-100G
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Peso Molecular: 233.03 g/mol
Ponto de Fusão: 113…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094440
Número CAS: 739336-26-6