Print…
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7741-25G PC7741-5G PC7741-1G
APOSPC7741-25GEA 0 EUR
APOSPC7741-25G APOSPC7741-5G APOSPC7741-1G
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Fórmula: C₈H₄F₃NS
Ponto de ebulição: 207 °C
Ponto de Fusão: 39…43 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039645
Número CAS: 1645-65-4
UN: 3261
ADR: 8,II