Print…
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7739-25G PC7739-5G
APOSPC7739-25GEA 140 EUR
APOSPC7739-25G APOSPC7739-5G
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Fórmula: C₈H₄F₃NS
Ponto de ebulição: 95…96 °C/10mmHg
Densidade: 1,346 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039644
Número CAS: 1743-86-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III