Print…
5-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (5-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanol
PC7735-1G PC7735-5G PC7735-10G
APOSPC7735-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7735-1G APOSPC7735-5G APOSPC7735-10G
5-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
5-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO₂
Ponto de Fusão: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671767
Número CAS: 426831-32-5