Print…
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PC7732-100G PC7732-25G PC7732-5G
APOSPC7732-100GEA 46.4 EUR
APOSPC7732-100G APOSPC7732-25G APOSPC7732-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 97%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Ionic Liquid.
Fórmula: C₈H₁₅F₆N₂P
Ponto de ebulição: >340 °C
Ponto de Fusão: 44383 °C
Densidade: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093295
Número CAS: 174501-64-5