Print…
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7724-100G PC7724-25G PC7724-5G
APOSPC7724-100GEA 657 EUR
APOSPC7724-100G APOSPC7724-25G APOSPC7724-5G
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Fórmula: C₁₀H₇FN₂
Ponto de Fusão: 50…53 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09756481
Número CAS: 2341-25-5