Print…
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
PC7722-250MG PC7722-1G
APOSPC7722-250MGEA 31.9 EUR
APOSPC7722-250MG APOSPC7722-1G
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Fórmula: C₇H₃F₃N₂
Peso Molecular: 172.11 g/mol
Ponto de ebulição: 58…60 °C/1.5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09038236
Número CAS: 936841-69-9