Print…
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC7718G-1G PC7718G-5G
APOSPC7718G-1GEA 103 EUR
APOSPC7718G-1G APOSPC7718G-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole 99%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂
Ponto de ebulição: 90 °C/0,05mmHg
Ponto de Fusão: 71…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060493
Número CAS: 25371-98-6