Print…
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 4-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7717-5G PC7717-25G PC7717-1G
APOSPC7717-5GEA 55.1 EUR
APOSPC7717-5G APOSPC7717-25G APOSPC7717-1G
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Fórmula: C₇H₇F₃N₂
Ponto de ebulição: 118…122 °C/17mmHg
Ponto de Fusão: 59…66 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042508
Número CAS: 368-90-1