Print…
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 3-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7716M-25G PC7716M-5G
APOSPC7716M-25GEA 545 EUR
APOSPC7716M-25G APOSPC7716M-5G
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Fórmula: C₇H₇F₃N₂
Peso Molecular: 176,14
Ponto de ebulição: 140 °C/30mmHg
Densidade: 1.348 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00025093
Número CAS: 368-78-5
EINECS: 206-713-5