Print…
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC7714M-1G PC7714M-5G PC7714M-10G
APOSPC7714M-1GEA 92.8 EUR
APOSPC7714M-1G APOSPC7714M-5G APOSPC7714M-10G
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fórmula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00069074
Número CAS: 63701-37-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II