Print…
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC7713X-1G PC7713X-5G PC7713X-25G
APOSPC7713X-1GEA 60.9 EUR
APOSPC7713X-1G APOSPC7713X-5G APOSPC7713X-25G
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fórmula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061305
Número CAS: 3832-73-3