Print…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC7712-10G PC7712-5G
APOSPC7712-10GEA 655 EUR
APOSPC7712-10G APOSPC7712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₃ClF₃N
Ponto de ebulição: 142…144 °C
Ponto de Fusão: –43 °C
Densidade: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368053
Número CAS: 81565-19-7
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III